Learn More
Trihidrato de azul de metileno, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058190
22.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
C.I. 52015; Basic Blue 9
104827
[7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
C.I. 52015; Basic Blue 9
104827
[7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Sensitive stain for RNA and ribonuclease
Methylene Blue trihydrate finds many uses in biology and chemistry. It acts as a GCS inhibitor, biological stain and redox indicator. It inhibits tau filament formation. Further, it is reported to bind to the M2 subtype of muscarinic receptors in rat cardiac myocytes and thus exhibit antimuscarinic effects on IK, ACh and ICa. It also inhibits endothelium-dependent relaxation of isolated blood vessels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trihidrato de azul de metileno tiene muchos usos en biología y química. Actúa como inhibidor de GCS, tinción biológica e indicador de redox. Inhibe la formación de filamentos de tau. Además, se ha informado de que se une al subtipo M2 de receptores muscarínicos en miocitos cardíacos de rata y, por lo tanto, exhibe efectos antimuscarínicos en IK, ACH e ICA. También inhibe la relajación dependiente del endotelio de los vasos sanguíneos aislados.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y cloroformo. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylene Blue trihydrate
Beilstein 3599847
Índice Merck 14,6060
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and chloroform; Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.90 (319.86 Anhydrous)
Olor Odorless
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino verde