Learn More
Metil celulosa, viscosidad 400 cP (solución del 2 % en agua), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089590
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl cellulose
Nombre de nota Viscosity 400 cP (2% solution in water)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Índice Merck 15,6111
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,insoluble in acetone,alcohol,ether,chloroform,and toluene