Learn More
Metil acetoacetato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778997
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
105-45-3
C5H8O3
116.12
MFCD00008784
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
7757
metil 3-oxobutanoato
COC(=O)CC(C)=O
105-45-3
C5H8O3
116.12
MFCD00008784
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
7757
metil 3-oxobutanoato
COC(=O)CC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl acetoacetate
Punto de fusión -28.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0770g/mL
Punto de ebullición 169.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4175 to 1.4295
Cantidad 100 mL
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Índice Merck 15, 6083
Gravedad específica 1.077
Información de solubilidad Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride
Viscosidad 1.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl acetoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1