Learn More
Methyle6-(trifluoromethyl)nicotinate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 437950050
Detalles adicionales : CAS : 221313-10-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10646450
  • 400.60€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
221313-10-6
205.136
NEATXKNYTRXHQL-UHFFFAOYSA-N
2775647
COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
C8H6F3NO2
MFCD03001346
methyl 6-trifluoromethyl nicotinate, methyl 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl6-trifluoromethyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-, methyl ester, methyl 6-trifluoromethylnicotinate, methyl 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylate, 6-trifluoromethylnicotinic acid methyl ester, pubchem18762, methyltrifluoromethylnicotinate
methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Especificación
Methyle6-(trifluoromethyl)nicotinate
Glass bottle
58°C to 62°C
221313-10-6
C8H6F3NO2
methyl 6-trifluoromethyl nicotinate, methyl 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl6-trifluoromethyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-, methyl ester, methyl 6-trifluoromethylnicotinate, methyl 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylate, 6-trifluoromethylnicotinic acid methyl ester, pubchem18762, methyltrifluoromethylnicotinate
COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
205.136
205.13
≥96.0%
Authentic
White
5g
97%
MFCD03001346
NEATXKNYTRXHQL-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
2775647
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentación