missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metilo4-(trifluorometoxi)benzoato, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2705328
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
780-31-4
C9H7F3O3
220.147
MFCD00041006
JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
737353
metil 4-(trifluorometoxi)benzoato
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
780-31-4
C9H7F3O3
220.147
MFCD00041006
JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
737353
metil 4-(trifluorometoxi)benzoato
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Nombre del producto químico o material Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4C(O)OCH3
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy-, methyl ester, acmc-209pd6, methyl4-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxy-terephthalonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, p-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-trifluoromethoxy-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'