missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metil 4-bromo-3-metilbenzoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228795
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
148547-19-7
C9H9BrO2
229.07
GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
3294148
metil 4-bromo-3-metilbenzoato
CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
148547-19-7
C9H9BrO2
229.07
GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
3294148
metil 4-bromo-3-metilbenzoato
CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Punto de fusión 41.0°C to 42.5°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'