Learn More
Clorhidrato de metilo4-aminotetrahidropiran-4-carboxilato, 95 %, Maybridge
Catalog Number 10412284
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Nombre del producto químico o material Methyl 4-aminotetrahydropyran-4-carboxylate hydrochloride
CAS 184698-41-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H13NO3
Número MDL MFCD09608001
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-aminotetrahydro-2h-pyran-4-carboxylate, methyl 4-aminotetrahydropyran-4-carboxylate, 4-aminotetrahydropyran-4-carboxylic acid methyl ester, 2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-aminotetrahydro-, methyl ester, methyl 4-amino-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylate, 4-amino-4-methoxycarbonyl-tetrahydropyrane, 2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-aminotetrahydro-, methyl ester, 2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-aminotetrahydro-, methyl ester 9ci, methyl 4-aminotetrahydropyran-4-carboxylate hydrochloride;2h-pyran-4-carboxylicacid,4-aminotetrahydro-,methylester 9ci
Clave InChI AZFBPYNPITWILD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1(N)CCOCC1
Nombre IUPAC metil 4-aminooxano-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 159.19
PubChem CID 18698314
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.64
Porcentaje de pureza 97%