Learn More
Metil 3-metoxiacrilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779161
22.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34846-90-7
C5H8O3
116.13
MFCD00128206
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
methyl 3-methoxyacrylate, methyl trans-3-methoxyacrylate, methyl 2e-3-methoxyprop-2-enoate, e-methyl 3-methoxyacrylate, 3-methoxyacrylic acid methyl ester, methyl-3-methoxyacrylate, 2-propenoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 2e, methyl trans-3-methoxy acrylate, e-methyl-3-methoxyacrylate, methyl-trans-3-methoxyacrylate
5323651
metil (E)-3-metoxiprop-2-enoato
COC=CC(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34846-90-7
C5H8O3
116.13
MFCD00128206
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
methyl 3-methoxyacrylate, methyl trans-3-methoxyacrylate, methyl 2e-3-methoxyprop-2-enoate, e-methyl 3-methoxyacrylate, 3-methoxyacrylic acid methyl ester, methyl-3-methoxyacrylate, 2-propenoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 2e, methyl trans-3-methoxy acrylate, e-methyl-3-methoxyacrylate, methyl-trans-3-methoxyacrylate
5323651
metil (E)-3-metoxiprop-2-enoato
COC=CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methoxyacrylate
Punto de fusión 3.0°C to 4.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 169.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COCH=CHCOOCH3
Índice de refracción 1.4490 to 1.4510
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.07
Viscosidad 1.68 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-methoxyacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.