Learn More
Methyle3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge SB01952EE
Detalles adicionales : CAS : 5118-06-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10426292
  • 568.20€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
C6H6O3S
MFCD00055642
Especificaciones
50g
Amber Glass Bottle
97%
MFCD00055642
97%
Methyle3-hydroxythiophene-2-carboxylate
97.0
C6H6O3S
158.18
Videos
SDS Documentos