Learn More
3-cianobenzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881573
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
13531-48-1
C9H7NO2
161.16
MFCD00220156
XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
83554
metil 3-cianobenzoato
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
13531-48-1
C9H7NO2
161.16
MFCD00220156
XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
83554
metil 3-cianobenzoato
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Nombre del producto químico o material Methyle3-cyanobenzoate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 95%