Learn More
Metil 3-clorofenilacetato, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-chlorophenylacetate |
Color | Colorless to Yellow |
Densidad | 1.2000g/mL |
Cantidad | 100 g |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Envase | Glass bottle |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.5225 to 1.5245 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Gravedad específica | 1.2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl 3-chlorophenylacetate