Learn More
Metil 3-clorofenilacetato, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10425243
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
53088-68-9
C9H9ClO2
184.62
MFCD00800679
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2733544
methyl 2-(3-chlorophenyl)acetate
COC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
53088-68-9
C9H9ClO2
184.62
MFCD00800679
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2733544
methyl 2-(3-chlorophenyl)acetate
COC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chlorophenylacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5225 to 1.5245
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.2
Fórmula lineal ClC6H4CH2C(O)OCH3
Sinónimo methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.51
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-chlorophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2