Learn More
Metil-3-amino-5-feniltiofeno-2-carboxilato, 97 % Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704446
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
100063-22-7
C12H11NO2S
233.285
MFCD00068161
QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate
700562
metil 3-amino-5-feniltiofeno-2-carboxilato
COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N
100063-22-7
C12H11NO2S
233.285
MFCD00068161
QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate
700562
metil 3-amino-5-feniltiofeno-2-carboxilato
COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N
Nombre del producto químico o material Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.29
Porcentaje de pureza 97%