Learn More
Metilo3-amino-5-(4-clorofenil)tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-4-chlorophenyl-, methyl ester, 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem8387, maybridge1_003891, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-thiophene-2-carboxylate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.74 |
Porcentaje de pureza | 97% |