Learn More
Metilo3,4-diaminobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3, 4-diaminobenzoate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH3OC(O)C6H3(NH2)2 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |