Learn More
methyle2-chloropyrimidine-4-carboxylate, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO08502DA
Detalles adicionales : CAS : 149849-94-5 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10442464
  • 239.30€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
149849-94-5
172.568
GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
43811076
COC(=O)C1=NC(=NC=C1)Cl
C6H5ClN2O2
MFCD11841080
2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Especificación
Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
1g
97.0
C6H5ClN2O2
2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
COC(=O)C1=NC(=NC=C1)Cl
172.568
172.57
Amber Glass Bottle
149849-94-5
97%
MFCD11841080
GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
43811076
97%
Videos
SDS Documentación