Learn More
Metil 2-aminopiridina-4-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10565670
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
6937-03-7
C7H8N2O2
152.15
MFCD04039316
SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo
6937-03-7
C7H8N2O2
152.15
MFCD04039316
SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Punto de fusión 145.0°C to 148.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo n-2-methoxy-5-methylphenyl benzenesulfonamide, 2'-methoxy-5'-methylbenzenesulfonanilide, benzenesulfonamide, n-2-methoxy-5-methylphenyl, 2-methoxy-5-methylphenyl phenylsulfonyl amine
SMILES COC(=O)C1=CC=NC(N)=C1
PubChem CID 248884
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.