Learn More
Methyl 2,4-dichlorobenzoate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 430050050
Detalles adicionales : CAS : 35112-28-8 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10027989
  • 27.30€ / 5 g
Fecha estimada de envío
02-11-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
35112-28-8
205.04
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
37055
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
C8H6Cl2O2
MFCD00085117
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
methyl 2,4-dichlorobenzoate
Especificaciones
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Authentic
132.0°C (15.0 mmHg)
5g
96% min. (GC)
MFCD00085117
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,4-dichlorobenzoate
37055
Liquid
110°C
Glass bottle
Colorless to Yellow
35112-28-8
C8H6Cl2O2
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
205.04
205.04
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos