Learn More
Methyle2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge TL01020EA
Detalles adicionales : CAS : 306937-37-1 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10416492
  • 317.70€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
306937-37-1
185.241
AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
2801571
CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
C8H11NO2S
MFCD02677686
methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
methyl 2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Especificaciones
10g
Amber Glass Bottle
97.0
C8H11NO2S
methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
185.241
185.25
Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
306937-37-1
97%
MFCD02677686
AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
2801571
97%
Videos
SDS Documentos