Learn More
Metil 2,2,2-tricloroacetimidato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758505
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2533-69-9
C3H4Cl3NO
176.42
MFCD00001759
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,2,2-trichloroacetimidate, methyl trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, methyl ester, acmc-20aebo, methyltrichloroacetimidate, methyl trichloroacetoimidate, methyl-2,2,2-trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanimidoate, trichloroacetimidic acid methyl ester
100479
metil 2,2,2-tricloroetanimidato
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
2533-69-9
C3H4Cl3NO
176.42
MFCD00001759
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,2,2-trichloroacetimidate, methyl trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, methyl ester, acmc-20aebo, methyltrichloroacetimidate, methyl trichloroacetoimidate, methyl-2,2,2-trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanimidoate, trichloroacetimidic acid methyl ester
100479
metil 2,2,2-tricloroetanimidato
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4200g/mL
Punto de ebullición 148.0°C to 149.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3C(=NH)OCH3
Índice de refracción 1.4770 to 1.4790
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 212
Gravedad específica 1.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.