Learn More
Clorhidrato de metilo 1-aminociclopropanocarboxilato, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228786
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
72784-42-0
C5H9NO2·ClH
151.59
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1,1-accp ome, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester hcl, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, hydrochloride, ksc498c1l, methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hcl, methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
12760695
metilo 1-aminociclopropano-1-carboxilato; clorhidrato
COC(=O)C1(CC1)N.Cl
72784-42-0
C5H9NO2·ClH
151.59
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1,1-accp ome, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester hcl, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, hydrochloride, ksc498c1l, methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hcl, methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
12760695
metilo 1-aminociclopropano-1-carboxilato; clorhidrato
COC(=O)C1(CC1)N.Cl
Nombre del producto químico o material Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Punto de fusión 176.4°C to 178.7°C
Color Blanco
Análisis elemental 38.37 to 40.33% C, 8.95 to 9.40%
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.