Learn More
Clorhidrato metil α-aminoisobutirato, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3770944
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
15028-41-8
MFCD00214247
NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
13258034
metil 2-amino-2-metilpropanoato; clorhidrato
CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
This item is not returnable. View return policy
15028-41-8
MFCD00214247
NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
13258034
metil 2-amino-2-metilpropanoato; clorhidrato
CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Nombre del producto químico o material Methyl α-aminoisobutyrate hydrochloride
Punto de fusión 185.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H11NO2·HCl
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 153.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.