Learn More
Dímero de metilciclopentadieno, 90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylcyclopentadiene dimer |
Punto de fusión | -51.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.9400g/mL |
Punto de ebullición | 200.0°C |
Temperatura de inflamación | 26°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4975 to 1.4995 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methylcyclopentadiene dimer
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.