missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Methylcyclohexane-d{14}, 99.5% (Isotopic)

Marca:  Alfa Aesar™ 042321.06

Detalles adicionales : CAS : 10120-28-2 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2296 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11374378

  • 234.00€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

10120-28-2
112.274
UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
524602
CC1CCCCC1
C7H14
MFCD00001498
methylcyclohexane-d14, 1-2 h? methyl 2 h?? cyclohexane, 2h14 methylcyclohexane, cyclohexane-d11, methyl-d3, methylcyclohexane-d14 >99.5 atom % d, methylcyclohexane-d14, 99.5 atom % d, cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11,6-methyl-d3, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-trideuteriomethyl cyclohexane
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-(trideuteriomethyl)cyclohexane

Especificaciones

Methylcyclohexane-d{14}
10120-28-2
101°C
C7H14
MFCD00001498
methylcyclohexane-d14, 1-2 h? methyl 2 h?? cyclohexane, 2h14 methylcyclohexane, cyclohexane-d11, methyl-d3, methylcyclohexane-d14 >99.5 atom % d, methylcyclohexane-d14, 99.5 atom % d, cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11,6-methyl-d3, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-trideuteriomethyl cyclohexane
CC1CCCCC1
112.274
112.27
99.5%
Isotopic
0.880g/mL
-126°C
5g
UN2296
UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-(trideuteriomethyl)cyclohexane
524602
Liquid
Videos
SDS