Learn More
Methylcyclohexane, 99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120585
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
7962
metilciclohexano
CC1CCCCC1
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
7962
metilciclohexano
CC1CCCCC1
Spectrophotometric Grade, 99%
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
Punto de fusión -126°C
Densidad 0.77g/mL at 25°C
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Temperatura de inflamación −4°C (24.8°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH3
Índice de refracción 1.422
Cantidad 1 L
Número UN UN2296
Beilstein 505972
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Esprectrofotométrico