Learn More
Metilciclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023029
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
7962
metilciclohexano
CC1CCCCC1
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
7962
metilciclohexano
CC1CCCCC1
El metilciclohexano se utiliza como disolvente y reactivo en la síntesis orgánica y la química polimérica. Es un componente del combustible para aviones y también se utiliza como líquido corrector en determinados productos de consumo. Actúa como material de partida para la síntesis de tolueno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el metilciclohexano se utiliza como disolvente y reactivo en la síntesis orgánica y la química polimérica. Es un componente del combustible para aviones y también se utiliza como líquido corrector en determinados productos de consumo. Actúa como un material de partida para la síntesis de tolueno
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
Punto de fusión -126°C
Densidad 0.771
Punto de ebullición 101°C
Temperatura de inflamación −4°C (−25°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 500 mL
Número UN UN2296
Beilstein 505972
Índice Merck 14,6047
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%