Learn More
Violeta de metilo 2B
Catalog Number 10025443
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
8004-87-3
C24H28ClN3
MFCD00012568
Basic Violet 1, C.I. 42535
8004-87-3
C24H28ClN3
MFCD00012568
Basic Violet 1, C.I. 42535
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl Violet 2B
Punto de fusión 137.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.06 to 1.19
Contenido de tinte 75% min.
Beilstein 13, 755
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 583 to 587nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino con lustre metálico