Learn More
(Trimetilsilil)propiolato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil(trimetilsilil)propiolato se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El metil(trimetilsilil)propiolato se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Punto de ebullición | 71°C to 75°C (11mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Methyl (trimethylsilyl)propiolate |
Cantidad | 1 g |
Fórmula lineal | (CH3)3SiC≡CCO2CH3 |
Número UN | UN3272 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.25 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Índice de refracción | 1.44 |