missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Trifluoroacetato de metilo, +98 %

Marca:  Alfa Aesar™ A17338.0B

Detalles adicionales : CAS : 431-47-0 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad 1000g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11443577

  • 544.00€ / 1000 g

En stock, listo para ser enviado: 5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Aplicaciones
Reactivo útil para la trifluoroacetilación de aminas en condiciones leves. En presencia de 1,1,3,3-tetrametilguanidina, también se ha utilizado para la N-acilación de aminoácidos. Se utiliza como intermediario en la síntesis de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Las reacciones químicas suelen implicar la sustitución nucleofílica del éster y son útiles para la preparación de compuestos trifluoroacilatados.

Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.

Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

431-47-0
128.05
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
9893
COC(=O)C(F)(F)F
C3H3F3O2
MFCD00000417
methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
2,2,2-trifluoroacetato de metilo

Especificaciones

Methyl trifluoroacetate
−18°C (−0.4°F)
1.29
43°C to 44°C
1000g
C3H3F3O2
UN2924
methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroacetato de metilo
9893
≥98%
1.283
Pungent
Moisture sensitive
-78°C
431-47-0
MFCD00000417
1756070
Not miscible or difficult to mix in water.
COC(=O)C(F)(F)F
128.05
128.05
Videos
SDS Documentos