Learn More
Methyl tert-Butyl Ether, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
328.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Descripción
- Para uso en cromatografía de gases (GC), análisis de residuos orgánicos; para uso en laboratorio, investigación o frabricación.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl tert-Butyl Ether |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.15 |
Grado | ULTRA RESI-ANALYZED™ |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | −27.00°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Gravedad específica | 1L = 0.74kg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.