Learn More
Methyl tert-Butyl Ether, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number p-5383283
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
C5H12O
88.15
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-metoxi-2-metilpropano
CC(C)(C)OC
C5H12O
88.15
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-metoxi-2-metilpropano
CC(C)(C)OC
High purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures
    Para uso en cromatografía de gases (GC), análisis de residuos orgánicos; para uso en laboratorio, investigación o frabricación.
Nombre del producto químico o material Methyl tert-Butyl Ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Grado ULTRA RESI-ANALYZED™
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −27.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 0.74kg
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.