Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,8+ %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771178
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota For HPLC
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (GC)
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Índice Merck 153285
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado HPLC