Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, con 1 % de TMS, en ampollas de 0,75 ml, 99,9 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10274841
24.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
7.5mL.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.9 atom% D
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,85% mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad 7.5mL.
CAS 2206-27-1
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Fórmula molecular C2H6OS
Fórmula lineal (CD3)2SO
Número MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Peso molecular (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR