Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, con TMS del 0,03%, 99,9 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734298
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota with 0.03% TMS, 99.9 atom%D
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,85% mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR