Learn More
Metilsulfóxido, +99,8 %, para síntesis de péptidos, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759014
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota For peptide synthesis
Color Incolora
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido a 20 °C
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Agua 0.005% max. (K.F.)
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Índice Merck 15, 3285
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.8%