Learn More
Salicilato de metilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10060260
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
119-36-8
C8H8O3
152.149
2214
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
4133
CHEBI:31832
2-hidroxibenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=CC=C1O
119-36-8
C8H8O3
152.149
2214
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
4133
CHEBI:31832
2-hidroxibenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Salicilato de metilo, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -8°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 222°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15g/mol
Presión de vapor 0.118mmHg 25
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Methyl salicylate