Learn More
Salicilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10606052
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
119-36-8
C8H8O3
152.15
MFCD00002214
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
4133
CHEBI:31832
metil 2-hidroxibenzoato
COC(=O)C1=CC=CC=C1O
119-36-8
C8H8O3
152.15
MFCD00002214
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
4133
CHEBI:31832
metil 2-hidroxibenzoato
COC(=O)C1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl salicylate
Punto de fusión -8°C to 7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1825g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2CH3
Índice de refracción 1.5350 to 1.5380
Cantidad 500 mL
Beilstein 10,7
Índice Merck 15,6193
Gravedad específica 1.1825
Información de solubilidad Solubility in water: 0.07 % (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether and chloroform, in ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20°C), diethyl phthalate:1:1 v/v (20°C), 1,2-propanediol:1/7 v/v (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.