Learn More
Salicilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080855
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
119-36-8
C8H8O3
152.149
MFCD00002214
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
4133
CHEBI:31832
2-hidroxibenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=CC=C1O
119-36-8
C8H8O3
152.149
MFCD00002214
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
4133
CHEBI:31832
2-hidroxibenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Methyl salicylate is used as a flavoring agent and providing fragrance to products like chewing gum and mints. It acts as an anticoagulant by interruption of the vitamin K1-epoxide cycle. It is also used in high concentrations as a rubefacient to treat joint, muscular pain and acute pain. It is utilized as an anti-herbivore defense system in various plants. It is used as a transfer agent to get a manual copy of an image on a surface and to clear plant or animal tissue samples to be used for microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El salicilato de metilo se utiliza como agente aromatizante y proporciona fragancia a productos como chicle y menta. Actúa como anticoagulante por la interrupción del ciclo de la vitamina K1-epoxida. También se utiliza en altas concentraciones como rubefaciente para tratar el dolor articular, muscular y agudo. Se utiliza como un sistema de defensa anti-herbívoro en varias plantas. Se utiliza como agente de transferencia para obtener una copia manual de una imagen en una superficie y para limpiar muestras de tejido vegetal o animal que se utilizarán para la microscopía.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, metonol y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl salicylate
Punto de fusión -9°C
Densidad 1.18
Punto de ebullición 224°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.536
Cantidad 250 g
Beilstein 971516
Índice Merck 14,6120
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,ethanol,methonol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%