Learn More
Alfa Aesar™ Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62543.22
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497546
  • 151.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
4931-66-2
143.142
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
78646
COC(=O)C1CCC(=O)N1
C6H9NO3
MFCD00080931
methyl l-pyroglutamate, methyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, l-pyroglutamic acid methyl ester, methyl pyroglutamate, methyl 5-oxo-l-prolinate, s-methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, proline, 5-oxo-, methyl ester, methyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, h-pyr-ome, s-+-methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylate
methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Especificaciones
Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate
113°C (235°F)
90°C (0.3mmHg)
100g
C6H9NO3
methyl l-pyroglutamate, methyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, l-pyroglutamic acid methyl ester, methyl pyroglutamate, methyl 5-oxo-l-prolinate, s-methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, proline, 5-oxo-, methyl ester, methyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, h-pyr-ome, s-+-methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylate
COC(=O)C1CCC(=O)N1
143.142
143.14
97%
1.226 g/mL
1.486
Yellow
4931-66-2
MFCD00080931
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
78646
Liquid
Videos
SDS Documentos