Learn More
Piperidina-4-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15498318
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2971-79-1
C7H13NO2
143.19
MFCD00190578
RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
424914
methyl piperidine-4-carboxylate
COC(=O)C1CCNCC1
2971-79-1
C7H13NO2
143.19
MFCD00190578
RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
424914
methyl piperidine-4-carboxylate
COC(=O)C1CCNCC1
Methyl piperidine-4-carboxylate is a reactant for C-2 arylation of piperidines through directed transition metal-catalyzed sp3 C-H activation. It is used as a reactant for synthesis of antitubercular agents, aminopyrazine inhibitors, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and a scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El piperidin-4-carboxilato de metilo es un reactivo para la arilación C-2 de piperidinas mediante la activación C-H sp3 catalizada por metales de transición y dirigida. Se utiliza como reactivo para la síntesis de agentes antituberculosos, inhibidores de la aminopirazina, inhibidores de la proteína quinasa D de naftiridina disponibles por vía oral y un catalizador escalable de la hidrogenación asimétrica de la arilenamida estéricamente demandante.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl piperidine-4-carboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.06 g/mL
Punto de ebullición 85°C to 90°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 25 g
Beilstein 224128
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido