Learn More
Fenilsulfonilacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058278
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
34097-60-4
C9H10O4S
214.235
MFCD00007555
NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
555619
2-(bencenosulfonil)acetato de metilo
COC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
34097-60-4
C9H10O4S
214.235
MFCD00007555
NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
555619
2-(bencenosulfonil)acetato de metilo
COC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Methyl phenylsulfonylacetate has been used in a key step during the synthesis of (-)-hybridalactone, marine eicosanoid isolated from the red alga Laurencia hybrida, in dehydrative alkylation of alcohols under modified Mitsunobu conditions followed by desulfonylation using magnesium, in three step synthesis of 2-(hydroxymethyl)indene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilsulfonilacetato de metilo se ha utilizado en un paso clave durante la síntesis de la (-)-hibridalactona, un eicosanoide marino aislado del alga roja Laurencia hybrida, en alquilación deshidratante de alcoholes en condiciones de Mitsunobu modificadas seguidas de desulfonilación con magnesio, en una síntesis de tres pasos de 2-(hidroximetil)indeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl phenylsulfonylacetate
Punto de fusión ∼30°C
Densidad 1.24
Punto de ebullición 165°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 5 g
Beilstein 2051463
Sinónimo methyl phenylsulfonylacetate, methyl 2-phenylsulfonyl acetate, methyl phenylsulfonyl acetate, methylphenylsulfonylacetate, benzenesulfonyl-acetic acid methyl ester, acmc-1ad0h, methyl benzenesulfonylacetate, methyl2-phenylsulfonyl acetate, methyl-phenylsulfonyl acetate
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza 98%