Learn More
Metilfenil sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl phenyl sulfone |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 85°C to 88°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3SO2C6H5 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl phenyl sulfone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.