Learn More
Palmitato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-166826
16.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-39-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008994
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
8181
CHEBI:69187
hexadecanoato de metilo
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-39-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008994
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
8181
CHEBI:69187
hexadecanoato de metilo
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl palmitate
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 28.0°C
Color Incolora
Densidad 0.85g/mL
Punto de ebullición 338.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2CH3
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.45
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión