Learn More
p-Toluenesulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081065
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
80-48-8
C8H10O3S
186.225
MFCD00008417
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
6645
4-metilbencenosulfonato de metilo
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
80-48-8
C8H10O3S
186.225
MFCD00008417
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
6645
4-metilbencenosulfonato de metilo
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
Methyl p-toluenesulfonate is used as a methylating agent in organic synthesis. It acts as a catalyst for alkyd resins. It is also employed in selective 1-substitution reaction of tetrazole. Further, it is used in the preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-toluensulfonato de metilo se utiliza como agente metilante en la síntesis orgánica. Actúa como catalizador para las resinas alquídicas. También se emplea en la reacción de sustitución 1 selectiva del tetrazol. Además, se utiliza en la preparación de tintes.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol, benceno y cloroformo. Ligeramente soluble en éter de petróleo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl p-toluenesulfonate
Punto de fusión 24°C to 28°C
Densidad 1.234
Punto de ebullición 140°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Índice de refracción 1.5185
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 609209
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 98%