Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo
Catalog Number p-3756574
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
23673835
sodio; 4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
23673835
sodio; 4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Beilstein 16, 331
Índice Merck 15, 6178
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.32
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Color Naranja
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.