Learn More
Oleato de metilo, téc. C18 71-90 %, C18:1 >65 % de C18, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043826
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-62-9
C19H36O2
296.495
MFCD00009578
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
5364509
CHEBI:27542
(Z)-octadec-9-enoato de metilo
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-62-9
C19H36O2
296.495
MFCD00009578
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
5364509
CHEBI:27542
(Z)-octadec-9-enoato de metilo
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers, for duplicating ink, rubber and wax. It finds application as lubricant and lubricant additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oleato de metilo se utiliza como patrón de referencia cromatográfica en investigación bioquímica. También se utiliza como intermedio en detergentes, emulsionantes, agentes humectantes, estabilizadores, tratamientos textiles y plastificantes, y para la duplicación de tinta, caucho y cera. Además, sirve de lubricante y aditivo lubricante.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl oleate
Densidad 0.876
Punto de ebullición 168°C to 170°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Olor Weak, Characteristic
Notas del porcentaje del ensayo C18 71 a 90 %, C18:1 >65 % de C18
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Índice de refracción 1.452
Cantidad 250 mL
Beilstein 1727037
Índice Merck 14,6828
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.5
Grado Técnico