Learn More
Metil oleato, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758457
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
67762-38-3
C19H36O2
296.50
MFCD00009578
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
5364509
CHEBI:27542
metil (Z)-octadec-9-enoato
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
67762-38-3
C19H36O2
296.50
MFCD00009578
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
5364509
CHEBI:27542
metil (Z)-octadec-9-enoato
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl oleate
Punto de fusión -20.0°C
Color Amarillo a ámbar
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 186.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Índice de refracción 1.4510 to 1.4580
Cantidad 500 g
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 6.829 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.48
Porcentaje de pureza ≥55%
Grado Técnico
Forma física Líquido aceitoso