Learn More
Metil O,O'-bis(2,2,2-trifluoroetil)fosfonoacetato, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10160812
Click to view available options
5 g; frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
CAS 88738-78-7
Color Marrón anaranjado a naranja
Densidad 1.5040g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9F6O5P
Fórmula lineal CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
Índice de refracción 1.3700 to 1.3740
Número MDL MFCD00009901
Cantidad 5 g
Fieser 12,320; 13,186
Gravedad específica 1.504
Sinónimo methyl 2-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl methoxycarbonylmethyl phosphonate, methyl bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetic acid methyl ester, methyl bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, methyl p,p-bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, acetic acid, bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphinyl-, methyl ester, acmc-209qx4
Clave InChI PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
Nombre IUPAC metil 2-[bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fosforil]acetato
Peso molecular (g/mol) 318.11
PubChem CID 184894
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.11
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.