Learn More
Metil metoxiacetato, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 165095000
Detalles adicionales : CAS : 6290-49-9 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10042030
  • 273.00€ / 500 g
En stock, listo para ser enviado: 1
6290-49-9
104.11
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
80507
metil 2-metoxiacetato
C4H8O3
MFCD00008451
methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
CHEBI:34841
COCC(=O)OC
Especificaciones
Methyl methoxyacetate
35°C
Frasco de vidrio
1.05
Incoloro a marrón
99%
99%
CH3OCH2CO2CH3
03, 236
Solubility in water: soluble
COCC(=O)OC
104.11
CHEBI:34841
Líquido
1.0500g/mL
Authentic
1.3954 to 1.3974
129°C to 130°C
500g
6290-49-9
C4H8O3
MFCD00008451
methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
metil 2-metoxiacetato
80507
104.11
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methyl methoxyacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
SDS Documentos
Certificados