Learn More
Metil metoxiacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165443
17.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6290-49-9
C4H8O3
104.11
MFCD00008451
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
80507
CHEBI:34841
metil 2-metoxiacetato
COCC(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6290-49-9
C4H8O3
104.11
MFCD00008451
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
80507
CHEBI:34841
metil 2-metoxiacetato
COCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl methoxyacetate
Nombre de nota 99%
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.3954 to 1.3974
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 236
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl methoxyacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.